Learn More
Prasugrel Thiolacton (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30010602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010602 500 mg 500 Milligramm
30010534 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP701165500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150322-38-6
Summenformel C18 H18 F N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 331.4
Synonym Thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 2-Oxo-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothieno[3,2-c]pyridine, R 95913, Prasugrel Thiolactone, (7aRS)-5-[(1RS)-2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
IUPAC-Name 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-Fluorophenyl)-2-Oxoethyl]-4,6,7,7A-Tetrahydrothieno[3,2-c]Pyridin-2-1
SMILES Fc1ccccc1C(N2CCC3SC(=O)C=C3C2)C(=O)C4CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prasugrel Thiolactone (mixture of diastereomers)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Formelmasse 331.1042
Reinheit (%) >95%