Learn More
Praseodym-Standard: Pr @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Product Code. 17999109
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
Unit Size:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17999109 50 mL 50 Milliliter
17928149 250 mL 250 Milliliter
17997329 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 17999109 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGPPRN50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Praseodym-Standard: Pr @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Praseodymium
CAS 7440-10-0
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Praseodymium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Pr
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pr
InChI-Formel InChI=1S/Pr
SMILES [Pr]
IUPAC-Name Praseodym
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 140.908
Menge 50 mL
Formelmasse 140,908 g/mol