Learn More
Praseodym(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322568
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11322568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014607.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-41-3
Summenformel H16O20Pr2S3
Molekulargewicht (g/mol) 714.103
MDL-Nummer MFCD00149832
InChI-Schlüssel NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC-Name Praseodym(3+); Trisulfat; Octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Formelmasse 714.12 (570.00 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Green powder