Learn More
Praseodym(III)-exafluor-2,4-pentandionat
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Praseodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 1,1,1,5,5,5-Hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat; Praseodym(3+) |
| Formelmasse | 762.06 |