Learn More
Praseodym(III)-exafluor-2,4-pentandionat
Artikelnummer. 11348218
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11348218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039432.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 47814-20-0
Summenformel C15H3F18O6Pr
Molekulargewicht (g/mol) 762.06
MDL-Nummer MFCD00058835
InChI-Schlüssel SKKOUYOCVZQSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym praseodymium 3+ ion 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxo-2-penten-2-olate; praseodymium 3+, 1,1,1,5,5,5-hexakis fluoranyl-4-oxidanylidene-pent-2-en-2-olate; praseodymium 3+
PubChem CID 53395444
SMILES [Pr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
IUPAC-Name 1,1,1,5,5,5-Hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat; Praseodym(3+)
Formelmasse 762.06