Learn More
Prasedymium-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917403 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel Pr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodym
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix HNO3
Menge 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Prasedymium-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >