Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pramipexol-Dihydrochlorid-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 16631832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16631832
Marke: Thermo Scientific Chemicals 463220050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191217-81-9
Summenformel C10H21Cl2N3OS
Molekulargewicht (g/mol) 302.26
MDL-Nummer MFCD00876894,MFCD02183927
InChI-Schlüssel APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
IUPAC-Name Dihydrogen (6S)-N6-Propyl-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-Benzothiazol-2,6-Diamin-Hydrat-Dichlorid
SMILES [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].CCCN[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in dichloromethane
Formelmasse 302.27