Learn More
Gibco™ pRABBIT IgG IRES-EmGFP-Positivkontrollvektor
Artikelnummer. 16515651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16515651 1 Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16515651 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A39243
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bei dem pRABBIT IgG IRES-EmGFP-Positivkontrollvektor für die Antikörperexpression handelt es sich um eine Säugetier-Expressionskontrolle, die ein vollständiges Kaninchen-IgG und EmGFP in voller Länge ausdrückt.
Der Vektor kann als Steuerung einer Positivexpression für transiente Expressionssysteme wie das Expi293-Expressionssystem, das ExpiCHO-Expressionssystem, das FreeStyle293-Expressionssystem und das FreeStyle CHO-Expressionssystem verwendet werden.
Merkmale:
  • Eine Mischung aus pcDNA3.4-Plasmiden, die die Codiersequenzen für EmGFP und die schweren und leichten Ketten von Kaninchen-IgG enthalten
  • Optimierter Mix aus leichten und schweren IgG-Kettentransfektionsplasmiden in einem einzigen gebrauchsfertigen Röhrchen
  • Expression von Kaninchen-IgG bei 450 bis 500 mg/l in EXPI293F-Zellen
  • Ausreichend Material für die Transfektion von bis zu 150 ml Suspensionskultur in den Systemen Expi293, Expi CHO und FreeStyle
Diese Steuerung ist in den EXPI293 GnTI-, EXPI293 Induzible und EXPI293 Inducible GNTI- Expressionssystemkits enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DNA-Positivkontrollvektor
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen (1 mg/ml) pRABBIT IgG IRES-EmGFP-Positivkontrollvektor, bei 2–8 °C oder Langzeitlagerung bei -20 °C lagern
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 Fläschchen
Güte Transfektionsgrad