Learn More
Bohlender™ Schraubgewindekopplung aus PPS mit GL-Gewinde, Dichtung aus PTFE/FPM
Zum Verbinden von zwei GL-Gewinden gleicher Größe. Die Bohlender™ PPS-Schraubkupplungen mit GL-Gewinde und PTFE/FPM-Dichtung bieten universelle chemische Beständigkeit.
Marke:  Bohlender™ H900-03
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10105651
  • 49.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei Schraubverschlüsse aus PPS (bis +250 °C) oder PBTP (+180 °C) mit GL-Gewinde und einer PTFE/FPM-Dichtung
  • Anschlussstück aus PTFE 
  • Das Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform
22 mm
Für GL 25-Gewinde
Je 1
250 °C
PPS
Schraubkupplungen
−200 °C
GL 25