Learn More
Bohlender™ Interne HAT-Ersatzteile aus PPS/PTFE
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für Schlauch mit 3,2 mm AD
Für Schlauch mit 6 mm AD
Für Schlauch mit AD 1,6 mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 0,8mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 10mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 3mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 6,35mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit
- Geeignet für Temperaturen von -50 bis +250 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Material | PPS, PTFE |
| Zur Verwendung mit | Für Schlauch mit 6 mm AD |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Gewindegröße | GL 25 |
| Enthält | V-Ring (PPS), Keilring und Dichtring (beide PTFE), O-Ring |
| Maximaler Druck | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Innere HT-Ersatzteile |