missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PPP6R1 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15566432
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15566432 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15566432 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA544275

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MFWKFDLHTS SHLDTLLERE DLSLPELLDE EDVLQECKVV NRKLLDFLLQ Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

Protein phosphatase regulatory subunits, such as SAPS1, modulate the activity of protein phosphatase catalytic subunits by restricting substrate specificity, recruiting substrates, and determining the intracellular localization of the holoenzyme. SAPS1 is a regulatory subunit for the protein phosphatase-6 catalytic subunit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PPP6R1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen Ppp6r1
Gen-Zugriffsnummer Q9UPN7
Gen-Alias 2010309P17Rik; AI836219; B430201G11Rik; D030074N20Rik; KIAA1115; LOW QUALITY PROTEIN: serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 1; MGC138185; MGC142003; mKIAA1115; Pp6r1; PPP6R1; protein phosphatase 6 regulatory subunit 1; protein phosphatase 6, regulatory subunit 1; RGD1311409; SAP190; SAPS domain family member 1; SAPS domain family, member 1; Saps1; Serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 1; Unknown (protein for MGC:128005)
Gensymbole Ppp6r1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human PPP6R1 (aa 1-50).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22870
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.