Learn More
Abnova™ PPP6C (Human) Recombinant Protein
Human PPP6C full-length ORF ( AAH06990, 1 a.a. - 305 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH06990 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5537 |
Name | protein phosphatase 6, catalytic subunit |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16129491
|
Abnova™
H00005537-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16139491
|
Abnova™
H00005537-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MAPLDLDKYVEIARLCKYLPENDLKRLCDYVCDLLLEESNVQPVSTPVTVCGDIHGQFYDLCELFRTGGQVPDTNYIFMGDFVDSGYYSLETFTYLLALKAKWPDRITLLRGNHESRQITQVYGFYDECQTKYGNANAWRYCTKVLDMLTVAALIDEQILCVHGGLSPDIKTLDQIRTIERNQEIPHKGAFCDLVWSDPEDVDTWAISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
Spezifikation
AAH06990 | |
protein phosphatase 6, catalytic subunit | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
FLJ92648, MGC12249 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
5537 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PPP6C | |
GST |