Learn More
Abnova™ PPP1R3C (Human) Recombinant Protein
Human PPP1R3C full-length ORF ( AAH12625, 1 a.a. - 317 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00005507-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129431
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSCTRMIQVLDPRPLTSSVMPVDVAMRLCLAHSPPVKSFLGPYDEFQRRHFVNKLKPLKSCLNIKHKAKSQNDWKCSHNQAKKRVVFADSKGLSLTAIHVFSDLPEEPAWDLQFDLLDLNDISSALKHHEEKNLILDFPQPSTDYLSFRSHFQKNFVCLENCSLQERTVTGTVKVKNVSFEKKVQIRITFDSWKNYTDVDCVYMKNVYGGTDSDTFSFAIDLPPVIPTEQKIEFCISYHANGQVFWDNNDGQNYRIVHVQWKPDGVQTQMAPQDCAFHQTSPKTELESTIFGSPRLASGLFPEWQSWGRMENLASYR
Spezifikation
Spezifikation
AAH12625
protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3C
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PPP1R3C
GST
5507
Wheat germ expression system
25 μg
PPP1R5
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer