Learn More
Abnova™ PPIL3 Recombinant Protein
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH07693.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 53938
Molekulargewicht 43.34
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053938-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16150443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053938-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH07693.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
43.34
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PPIL3
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
53938
PPIL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSVTLHTDVGDIKIEVFCERTPKTCENFLALCASNYYNGCIFHRNIKGFMVQTGDPTGTGRGGNSIWGKKFEDEYSEYLKHNVRGVVSMANNGPNTNGSQFFITYGKQPHLDMKYTVFGKVIDGLETLDELEKLPVNEKTYRPLNEVHIKDITIHANPFAQ
CYPJ
PPIL3