missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PPIAL4A Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA572156
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PPIAL4A Polyclonal Antibody for Western Blot
PPIases accelerate the folding of proteins. It catalyzes the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides.
Spezifikation
| PPIAL4A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PPIAL4A | |
| chromosome 1-amplified sequence 2; chromosome one-amplified sequence 2; COAS2; COAS-2; Cyclophilin homolog overexpressed in liver cancer; cyclophilin-LC (COAS2); peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4A; peptidylprolyl cis-trans isomerase A-like 4A; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A-like 4A/B/C; peptidylprolyl cis-trans isomerase A-like 4B; peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)-like 4; peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)-like 4A; peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)-like 4B; peptidylprolyl isomerase A like 4A; PPIAL4; PPIAL4A; PPIAL4B; PPIAL4G; PPIase A-like 4A; PPIase A-like 4B; PPIase A-like 4G | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography, Protein A | |
| RUO | |
| 653505 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.46 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q9Y536 | |
| PPIAL4A | |
| KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human PPIAL4A. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur