Learn More
VITLAB™ Reagenzflaschen aus PP
Beschreibung
- Transparent
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Gute chemische Beständigkeit, ideal für die langfristige Lagerung von Flüssigkeiten Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Weite Öffnung für einfache Befüllung
- Ideal für Pulver und pastenartige Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | Je 1 |
| Anzahl pro Packung | 1Each |
| Verpackung | Je 1 |
| Menge | 1Each |
| Höhe (metrisch) | 315 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 178 mm |
| Produkttyp | Enghalsflasche |