Learn More
Hirschmann™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 68 mm |
| Länge (metrisch) Stiel | 25 mm |
| Menge | 10/Pckg. |