Learn More
Cytiva Tricorn PACKING EQUIP 5/50
Artikelnummer. 10898900 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10898900 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10898900 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18115324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.44 CHF
    507.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.44 CHF
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Hochleistungsmedien
Zur Tricorn Packausrüstung gehört Packausrüstung 5/50 (5 mm-Anschluss und 50 mm-Glasrohr) oder 10/100 (10 mm-Anschluss und 100 mm-Glasrohr), EPDM-O-Ringe und Unterteil, Kappe und Verschlussstopfen.
  • Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden. Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
  • Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich. Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch in Säulenlängen von 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
  • Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Verpackungsausrüstung
Material PP/PEEK/EPDM/Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 1 ml
Enthält 1 x Unterteil (Kappe, Filterhalter und O-Ring), 1 x Packungsschlauch 10/100, 1 x Packungsanschluss
pH-Stabilität pH 0 bis 14
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungsmedien, wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und Source
Betriebstemperatur (metrisch) 4°bis 60 °C
Menge 1/Packung