missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poziotinib, TRC

Artikelnummer. 30417463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417463 10 mg 10 Milligramm
30419075 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP21577010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1092364-38-9
Summenformel C23H21Cl2FN4O3
Molekulargewicht (g/mol) 491.34
Synonym 1-[4-[[4-[(3,4-Dichloro-2-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, 1-[4-[4-(3,4-Dichloro-2-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
IUPAC-Name 1-[4-[4-(3,4-Dichloro-2-Fluoranilino)-7-Methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(Cl)c3F)c2cc1OC4CCN(CC4)C(=O)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Poziotinib
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H21Cl2FN4O3/c1-3-20(31)30-8-6-13(7-9-30)33-19-10-14-17(11-18(19)32-2)27-12-28-23(14)29-16-5-4-15(24)21(25)22(16)26/h3-5,10-13H,1,6-9H2,2H3,(H,27,28,29)
Formelmasse 490.0975
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.