Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle
Artikelnummer. 15520042
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
80
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen unitSize
15520042 80 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15520042 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. F187730001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemischer und korrosionsbeständiger Stahldraht, der für eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet ist.
  • Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Hält einem Temperaturbereich von -223°C bis 121°C stand
  • Autoklavierbar
  • Mit quadratischen Löchern, drei Decks, geschlitztem Gitterboden und verstärkten Kanten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (20 bis 25 mm)
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl
Positionen 80
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B x H) 293 x 242 x 83 mm
Länge (metrisch) 293 mm
Länge (angloamerikanisch) 11.56 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 9.56 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 25 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Höhe (metrisch) 83 mm
Array 8 x 10
Breite (metrisch) 242 mm