Learn More
Bel Art™ Poxygrid Test Tube Rack
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
48
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Epoxy coatings are unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
- Will withstand a temperature range of -223°C (-369°F) to 121°C (250°F); autoclavable
- All racks have square holes, three decks, a slotted grid bottom and reinforced edges
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Test Tube Rack |
| Array | 6 x 8 |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Test Tubes |
| Material | Steel Wire |
| Positionen | 48 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | 3 Tiers |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Mehr anzeigen |