Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Reagenzglasgestelle aus Stahl
Artikelnummer. 15530042 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Array:
4 x 10
4 x 12
6 x 12
8 x 10
9 x 12
Abmessungen (L x B x H):
20.3 x 9.2 x 6.4 cm (8 x 3.62 x 2.50 Zoll
20.3 x 9.2 x 6.4 cm
20.5 x 16.4 x 6.4 cm (8.06 x 6.44 x 2.50 Zoll
24.2 x 13 x 6.4 cm (9.5 x 5.12 x 2.50 Zoll
24.2 x 9.2 x 6.4 cm (9.5 x 3.62 x 2.50 Zoll
24.3 x 11 x 8.3 cm (9.56 x 4.25 x 3.25 Zoll
24.3 x 20.3 x 8.3 cm (9.56 x 8 x 3.25 Zoll
26.3 x 11.6 x 8.3 cm (10.38 x 4.56 x 3.25 Zoll
29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 Zoll
29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 13 mm-Röhrchen
16 bis 20 mm-Röhrchen
20 bis 25 mm-Röhrchen
Röhrchen 13–16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15530042
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F187730002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
  • Chemikalien- und korrosionsbeständige Stahldrahtgestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxidharz beschichtet
  • Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
  • Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Hält einem Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
  • Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 8 x 10
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Röhrchen (20 bis 25 mm)
Material Epoxidbeschichteter Stahl
Positionen 80
Form Rechteck
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 bis 25 mm-Röhrchen
Temperaturbereich (metrisch) -223 °C bis +121 °C
Abmessungen (L x B x H) 29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 Zoll
Durchmesser (metrisch) Öffnung 25 mm