Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Reagenzglasgestelle aus Stahl
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Array:
4 x 10
4 x 12
6 x 12
8 x 10
9 x 12
Abmessungen (L x B x H):
20.3 x 9.2 x 6.4 cm (8 x 3.62 x 2.50 Zoll
20.3 x 9.2 x 6.4 cm
20.5 x 16.4 x 6.4 cm (8.06 x 6.44 x 2.50 Zoll
24.2 x 13 x 6.4 cm (9.5 x 5.12 x 2.50 Zoll
24.2 x 9.2 x 6.4 cm (9.5 x 3.62 x 2.50 Zoll
24.3 x 11 x 8.3 cm (9.56 x 4.25 x 3.25 Zoll
24.3 x 20.3 x 8.3 cm (9.56 x 8 x 3.25 Zoll
26.3 x 11.6 x 8.3 cm (10.38 x 4.56 x 3.25 Zoll
29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 Zoll
29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 13 mm-Röhrchen
16 bis 20 mm-Röhrchen
20 bis 25 mm-Röhrchen
Röhrchen 13–16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
- Chemikalien- und korrosionsbeständige Stahldrahtgestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxidharz beschichtet
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
- Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 4 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 48 |
| Form | Rechteck |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen 13–16 mm |
| Mehr anzeigen |