Beschreibung
- Dank der reflektierenden Eigenschaften des Materials eignet es sich ideal zum Lesen von Etiketten bei schlechten Lichtverhältnissen (mit Taschenlampen).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300 |
| Beschreibung | BBP85 Klebeband - 250 mm, orange reflektierend |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Orange |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Kunststoff |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP85, PowerMark Industrieller Schilder- und Etikettendrucker |
| Mehr anzeigen |