Learn More
Ansell™ PowerFlex™ Blaue und grüne Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff Handschuhe der Serie 80-658 für hohe Belastung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Übertrifft Schnittschutzstufe 5 von EN 388.
- Extralanges Bündchen für mehr Schutz der Unterarme.
- Zu ¾ tauchbeschichtet, flüssigkeitsabweisend, schützt die Haut vor unangenehmen Lösungen.
- Gute Wärmekontaktbeständigkeit.
- EN 407 Stufe 2 bedeutet Schutz beim Umgang mit warmen Objekten.
- Knittrige Oberfläche aus Naturkautschuk für festen Griff.
- Lange Lebensdauer , äußerst kostengünstige Lösung.
- Heidegrüne Farbe zum Verbergen von Verschmutzungen.
- Ausgezeichnete Waschbarkeit, ohne Abstriche am Komforts oder Verblassen.
Anwendungen
- Handhabung von schweren Lasten, Metallkanten
- Abfallbehandlung: Recyclen, Sortieren (Glas, Blechdosen, Metallteile)
- Handhabung von Glasplatten, scharfkantigen Objekten
- Handhabung von Blechen, Schneiden von trockenen, lackierten oder galvanisierten Teilen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 und EN 407:2004, EN 388:2003 |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Latex |
| Farbe | Blaue Beschichtung auf grün meliertem Träger, Grün |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Oberflächenbehandlung außen | 3/4-getaucht |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Nein |
| Material | Naturgummilatex. |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Show More |