Learn More
Ansell™ PowerFlex™ Blaue und grüne Dupont™ Kevlar™ Aramid Ballaststoff Handschuhe der Serie 80-658 für hohe Belastung
Die Konstruktion mit Dreischichtaufbau aus Stahl, Glasfaser und Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ gewährleistet Schnitt-, Splitter- und Gratbeständigkeit.
Marke: Ansell™ 80658110
189.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24116" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Übertrifft Schnittschutzstufe 5 von EN 388.
- Extralanges Bündchen für mehr Schutz der Unterarme.
- Zu ¾ tauchbeschichtet, flüssigkeitsabweisend, schützt die Haut vor unangenehmen Lösungen.
- Gute Wärmekontaktbeständigkeit.
- EN 407 Stufe 2 bedeutet Schutz beim Umgang mit warmen Objekten.
- Knittrige Oberfläche aus Naturkautschuk für festen Griff.
- Lange Lebensdauer , äußerst kostengünstige Lösung.
- Heidegrüne Farbe zum Verbergen von Verschmutzungen.
- Ausgezeichnete Waschbarkeit, ohne Abstriche am Komforts oder Verblassen.
Anwendungen
- Handhabung von schweren Lasten, Metallkanten
- Abfallbehandlung: Recyclen, Sortieren (Glas, Blechdosen, Metallteile)
- Handhabung von Glasplatten, scharfkantigen Objekten
- Handhabung von Blechen, Schneiden von trockenen, lackierten oder galvanisierten Teilen
Spezifikation
| DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
| DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern | |
| Blue | |
| Knittrig | |
| Nein | |
| Schwere Handschuhe | |
| Langer Strickbund | |
| Naturlatex | |
| 72 Paar |
| CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 388: X543, EN 407 | |
| Natural Rubber | |
| ANSI A5 | |
| Specific | |
| Cotton | |
| 11 | |
| Naturlatex | |
| 3/4 Handfläche getaucht | |
| Gute Wärmebeständigkeit und Schnittfestigkeit |