Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Artikelnummer. 15814992 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15814992 10 6 Paare
15894982 8 6 Paare
15804992 9 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15814992 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 80409100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit für optimalen Tragekomfort
  • Nahtloses Nylonfutter, Gauge 13.
  • Rohe Nitrilbeschichtung
  • Vollständig eingetaucht.
  • Feine und dehnbare Stiche für einen ausgezeichneten Komfort.
  • Elastisches Strickbündchen für eine perfekte Passform
  • Hervorragende Abriebfestigkeit.
  • Mit einer Schicht überzogen, die gegen den Schmutz von Teilen beständig ist, die sie berühren müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/4121C, EN511/020
Klassifikation Kategorie II
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Beschichteter Bereich vollständig beschichtet
Stulpenmaterial Nitril
Schnittstil Nummer
Beschreibung Handschuh für alle Arten von Arbeiten und unterschiedliche Handhabung in schwierigen thermischen Bedingungen
Coating Material Nitrilkautschuk, Polyurethan
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Level 1
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyurethan
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanische Schutzhandschuhe (mittlere Beanspruchung)
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °F
Temperature (Metric) Max -15 °C
Dicke (metrisch) 2.65 mm
Fingerhandschuh Vollständiger Fingersatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Automatischer Strickbund
Auskleidungsmaterial Acryl, Polyester
Auskleidung Strickfutter
Modell 80-409
Verpackungsart 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Menge 72 Paar
Serie PowerFlex-Serie
Reißfestigkeit 2
Abmessungen (L x B) 275 mm x 129 mm
Länge (angloamerikanisch) 275 mm
Breite (metrisch) 129 mm
Gewicht (metrisch) 72 g