Learn More
Ansell Powerflex™ 80-100 Serien, Naturkautschuk-Latex-Handschuhe für hohe Belastung, grün und gelb
Artikelnummer. p-8005330 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 11766673
Marke: Ansell 80100090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet hervorragende mechanische Leistung mit Komfort und sicherem Griff. Heavy Duty Handschuhe Powerflex™ der Serie 80-100 von Ansell Edmont™ wurden für den Einsatz in einer Vielzahl von Handhabungs- und Trageanwendungen konzipiert.
  • Die Handschuhe bieten eine allgemeine mechanische Leistungsfähigkeit für maximalen Schutz und Haltbarkeit
  • Die erhöhte, knittrige Oberfläche der Latexbeschichtung verbessert die Griffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen
  • Der automatische Strickeinsatz bietet eine optimal gespannte Innenfläche für eine hervorragende Passform und Flexibilität
  • Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Handhabungs- und Trageanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Coating Material Knittriges Latex
Farbe Grau, Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free No
Material Mischung aus Baumwolle/Polyester
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maschinen und Anlagen
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 80-100
Yarn Gauge 10