Learn More
PowerEase™ 90 W-Netzteil (230 V AC)
Click to view available options
:
Je 1
Beschreibung
Das PowerEase™ 90 W-Netzteil ist speziell für Mini-Gelelektrophorese ausgelegt. Die unkomplizierte, intuitive Anwenderoberfläche macht das Antreiben von DNA und Proteingel zu einem schnellen und einfachen Prozess.
Weitere Merkmale des PowerEase™ 90 W-Netzteils:
Konstante Spannungs- oder Stromeinstellungen
Eingebauter Timer für unbeaufsichtigte Gel-Elektrophorese
Vier Sätze von Ausgangsbuchsen, die mit den meisten Elektrophorese-Geräten kompatibel sind
Einfach zu bedienen
Stellen Sie mit dem PowerEase™ 90 W-Netzteil einfach eine konstante Spannung oder einen konstanten Strom ein, um einen Lauf zu starten. Mit dem XCell4 SureLock™ Midi-Cell lassen sich 2 Mini-Gele wie Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele oder 2 Midi-Gele problemlos betreiben und übertragen.
Weitere Merkmale des PowerEase™ 90 W-Netzteils:
Einfach zu bedienen
Stellen Sie mit dem PowerEase™ 90 W-Netzteil einfach eine konstante Spannung oder einen konstanten Strom ein, um einen Lauf zu starten. Mit dem XCell4 SureLock™ Midi-Cell lassen sich 2 Mini-Gele wie Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele oder 2 Midi-Gele problemlos betreiben und übertragen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, cETLus, c-Tick, digitales Gerät der Klasse A, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, konform mit den Vorschriften für umweltfreundliche Bauweise, Richtlinie 2011/65/EU |
| Stromstärke | 4 bis 500 mA |
| Beschreibung | PowerEase™ 90 W-Netzteil, 290 x 200 x 70 mm, 4 bis 500 mA, 230 V AC, grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Integrierte Zeitschaltuhr für unbeaufsichtigte Gelelektrophorese, Netzteil speziell für die Mini-Gelelektrophorese ausgelegt |
| Zeitschaltuhr | ∼99,99 h/min |
| Typ | PowerEase™ 90 W-Netzteil (230 V AC) |
| Display | LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung |
| Enthält | Netzteil und Schnellreferenzkarte |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 bis 104° F |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 40 °C |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Mehr anzeigen |