Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ Nitri-Knit Handschuhe
Catalog Number 15826815
Click to view available options
Größe:
7, Klein
8, Mittel
9, Groß
10, Extragroß
Honeywell™ POWERCOAT™ Nitri-Knit Handschuhe bieten mechanische und chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Produkten (Öle, Reinigungsmittel und viele Lösungsmittel).
  • Verstärkter Nitrilhandschuh
  • Eingewebtes Innenfutter aus Baumwolle
  • Texturierte Oberfläche
  • Das eingewebte Strickfutter verleiht den Handschuhen zusätzliche Festigkeit gegen Schnitte, Laufmaschen, Abschürfungen und Durchstiche und sorgt gleichzeitig für Tragekomfort
  • Der Handteil wird mit einem permanenten antibakteriellen und Antimehltau-Mittel behandelt
  • Die einzigartige texturierte Oberfläche bietet ausgezeichnete Griffigkeit bei öligen, nassen oder trockenen Objekten
  • Der hohe Nitrilgehalt bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte, Einschnitte, Abrieb und Durchstiche
  • Übertrifft unterstützte Handschuhe aus Naturkautschuk, Neopren und Vinyl, wenn sie Lösungsmitteln, Ätzstoffen und tierischen Fetten ausgesetzt sind
  • True Dip-beschichteter Handschuh hat eine dauerhafte Bindung des Nitrils an das Innenfutter; es kann sich nicht wie eingeklebtes Futter ablösen
  • Handschuhe sind frei von Latexproteinen, die allergische Reaktionen hervorrufen können
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität EG-PSA-Kategorie 3, EG-Zertifikat/Bescheinigungsnummer BP60077212 0001
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Größe 8, Mittel
Dicke (metrisch) 1 mm
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Länge (metrisch) 30 cm