Learn More
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 950-020 Neofit Handschuhe
Artikelnummer. p-7115914
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12615263
Marke: Honeywell Safety Products™ 209502007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalienbeständige, flexible und bequeme Polypropylen-Handschuhe mit Neoprenbeschichtung. Der Honeywell Safety Products Powercoat™™950 -020 Neofit Handschuh verfügt über eine geflockte Baumwoll-Innenseite, eine große Manschette und eine rautengemusterte Außenoberfläche für besseren Halt.
  • Neopren-Aufbau für Flexibilität und Schutz vor einer Vielzahl chemischer Produkte, einschließlich Säuren, Basen, Lösungsmitteln, Detergenzien und Industrieklebstoffen.
  • Chemische und mechanische Beständigkeit.
  • Geflocktes Baumwoll-Innenmaterial für mehr Komfort und einfaches An- und Ausziehen.
  • Rautengemusterte Oberfläche für Griffsicherheit in feuchten Umgebungen.
  • Handschuh der Kategorie III.
  • Die Manschette schützt einen großen Teil des Unterarms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/08/0487, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/12/08/0487
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Beschichteter Bereich Außen
Coating Material Neopren
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating 1
Oberflächenbehandlung außen Diamantförmig
Material Neopren, Polypropylen, Baumwolle, Baumwolle
Produkttyp Handschuhe
Größe 7
Dicke (metrisch) 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, Baustellen, Chemie, industrielle Reinigung, Instandhaltung, Petrochemie, Wasseraufbereitung und Holzwirtschaft.
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Auskleidung Ja
Modell 950
Durchstechfestigkeit 0
Menge 10 Paar/Packung
Beständig gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 33 cm