Learn More
Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 080-10 Butyl™ Handschuhe
Artikelnummer. 12630963
Click to view available options
:
Größe: 9
Artikelnummer. 12630963
Marke: Honeywell Safety Products™ 200801009
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schützen Sie sich vor aggressiven Chemikalien, Acetonen, MEK und Estern. Die Honeywell Safety Products™ Powercoat™ 080-10 Butylhandschuhe werden für die Offshore-Industrie, Petrochemie und Wasseraufbereitungsindustrie empfohlen.
  • Der Rollrand stoppt Tropfen und erhöht die Reißfestigkeit.
  • Glatte Innenseite für einfaches An- und Ausziehen.
  • Flexibler als Naturlatex.
  • Gute Fingerfertigkeit
  • Beständig gegen viele Lösungsmittel, Säuren und mittelstark konzentrierte Basen.
  • Beständig gegen Ozon und Hitze.
  • Gasdicht.
  • Gute Reißfestigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA 3, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/05/13/0411
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating 1
Material Butyl
Produkttyp Handschuhe
Größe 9
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Offshore, Petrochemie und Abwasserbehandlung
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Durchstechfestigkeit 1
Beständig gegen Aggressive Chemikalien, Acetone, MEK und Ester
Reißfestigkeit 1
Länge (metrisch) 35 cm