Learn More
Fisherbrand™ Stromversorgung für Fisherbrand™ accumet™ AB- und XL-Tischmessgeräte
Universelles Ersatznetzteil
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit akcumet Tischmessgeräten: AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 Tischmessgeräte
Spezifikation
110/230 VAC, 9 VDC, 18 W, mittelpositiv | |
AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 Tischmessgeräte |