Learn More
Aalborg™ Adapter
Artikelnummer. 11787709
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Digitaler Durchflussmesser
Digitaler Massendurchflussmesser
Gasmassendurchflussregler
Typ:
Adapter
Stromversorgung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11787709
Marke: Aalborg™ PSGFM230EU2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Aalborg™ Netzteil ist eine Komponente, die mindestens eine elektronische Last mit Strom versorgt.
  • Zubehör für DFM, GFM oder GFC
  • 230 VAC EU- Stecker12 VDC
  • Spannungsversorgung
Spezifikation
Spannung 230 V
Zur Verwendung mit (Geräte) Digitaler Massendurchflussmesser
Typ Stromversorgung
Elektrische Anforderungen 230 V Wechselstrom; 12 V Gleichstrom