Learn More
Ersatznetzteil 12 V für Fisherbrand™ Mini-Zentrifuge
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fisherbrand Mini-Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbe:Schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Netzadapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand Mini-Zentrifuge |
| Farbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | UL, GS, TÜV, CE, SPE und C-Tick |
| Spannung | 12 VDC |