Learn More
Fisherbrand™ Netzkabel
Click to view available options
Spannung:
230 V
Beschreibung
- Verbindungsstücke für Leistungsausgang:
- Für Nieder- bis Mittelspannungsnetzteile
- Durchmesser: 4 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TV100YK und TV400YK2-D Elektrophoresegel-Geräte |
| Typ | Netzkabel |
| Enthält | Leistungsausgang |
| Länge (metrisch) | 2 x 1 m |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Max. Spannung | 230 V |
| Spannung | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |