Learn More
Thermo Scientific™ Netzadapter für Eutech™ Messgeräte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Cyberscan 11 / Cyberscan 110 / Eutech 700
Eutech 150/Eutech 450/Eutech 2700
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ersatz- und optionale Adapter liefern Ihnen die Leistung, die Sie für Ihre Eutech™ Messgeräte benötigen.
Merkmale:
- Ersatz und Zubehör für Eutech™ Messgeräte
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 100 / 240 VAC SMPS Netzteil, 9 V, 6 W |
| Typ | Netzadapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cyberscan 11 / Cyberscan 110 / Eutech 700 |