Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 25 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 25 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
Marke: Sampling Systems™ 1030C-600
Additional Details : Gewicht : 1.44480kg
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Pulverprobenentnehmer | |
Edelstahl (316) | |
600 mm |
Edelstahl (316) | |
25 mm |