Learn More
Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 12.5 mm
Codice prodotto. 15859181 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Dimensione della confezione:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Länge (metrisch) Dimensione della confezione
15859181 300 mm 1 Stück
15829181 1000 mm 1 Stück
15839181 1.500 mm 1 Stück
15849181 2000 mm 1 Stück
15869181 600 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15859181 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 1030A300
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Visualizza tutte le promozioni
Verfügbar ab: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sampling Systems™ PowderThief Probenehmer mit 12.5 mm Durchmesser geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Breites Spektrum von Probengrößen
  • Breites Spektrum von Probenlängen
  • Anwenderfreundlich
  • Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Specifica
Produkttyp Pulverprobenehmer
Material Edelstahl (316)
Griffmaterial Edelstahl (316)
Durchmesser (metrisch) 12,5 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.