Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 to 25kg Single-Use BPC for powder applications, 5 kg
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- Entwickelt für Anwendungen zur Rückhaltung und Ausgabe von Pulver und sorgt für ein geschlossenes System zur maximalen Recovery des Pulvers bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos einer Kreuzkontamination.
- 3 Zoll-Tri-Clamp-Anschluss für sicheren Anschluss an und einfache Integration in vorhandene Rezepturgefäße.
- Der PowderTainer BPC verfügt über einen Haltegriff zur Unterstützung während der Freigabe sowie eine Halsklemme, mit der das Pulver vor der Freigabe zurückgehalten wird.
- Mit diesem System entfallen Reinigungsschritte nach der Verwendung, wie sie mit wiederverwendbaren Behältern notwendig sind.
- Lagerung und Abgabe von Pulverkulturmedien und Puffern.
- Lagerung und Dispensierung von vorgewogenen Chemikalien und anderen Prozesspulvern.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 1 Anschluss (1 Pulveranschluss) |
| Filmbeschreibung | CX3-9 |
| Außenverpackung | Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. |
| Anschlussdetail | Pulveranschluss: 3 in. |
| Produktlinie | PowderTainer™ II |
| Innere Schutzverpackung | In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. |
| Sterilisationsmethode | Nicht bestrahlt |
| Schlauchleitung 1 | Washdown-Leitung: Keine Angabe |
| Schlauchleitung 2 | Pulveranschluss: 7,6 cm (3 in.) Tri-Clamp mit integrierter Dichtung |
| Produkttyp | Einweg-BPC für Pulver |
| Mehr anzeigen |