Learn More
Buerkle™ PowderProof Probenehmer
Artikelnummer. 11887373 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser
Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11887373
Marke: Buerkle™ 53020601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
An den Bürkle™ PowderProof Probenehmer können verschiedene Lanzen und Förderschnecken angebracht werden. Diese robuste Antriebseinheit bietet die Funktionalität, die Aufsätze problemlos auszutauschen.
  • Edelstahl V4A (1.4404)
  • Inklusive 12 V-Motor, 2 wiederaufladbare Batterien mit Ladegerät, Beutelhalteclip und Reinigungsbürste
  • Zusätzliche Schnecken als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp PowderProof Probenehmer
Material Edelstahl (V4A)
Enthält 12 V-Motor, zwei Akkus, Schnelladegerät, Beutelhalteklemme und Reinigungsbürste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 60 cm