Learn More
Buerkle™ PowderProof Probenehmer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser
Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl V4A (1.4404)
- Inklusive 12 V-Motor, 2 wiederaufladbare Batterien mit Ladegerät, Beutelhalteclip und Reinigungsbürste
- Zusätzliche Schnecken als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | PowderProof Probenehmer |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Enthält | 12 V-Motor, zwei Akkus, Schnelladegerät, Beutelhalteklemme und Reinigungsbürste |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser |
| Länge (metrisch) | 30 cm |