Learn More
Buerkle™ PowderProof Probenehmer
Artikelnummer. 10346964 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Granulat mit 2 bis 4 mm Durchmesser
Für Granulat mit 2 mm bis 4 mm Durchmesser
Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10346964
Marke: Buerkle™ 53020902
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
An den Bürkle™ PowderProof Probenehmer können verschiedene Lanzen und Förderschnecken angebracht werden. Diese robuste Antriebseinheit bietet die Funktionalität, die Aufsätze problemlos auszutauschen.
PowderProof ist die praktisch bewährte professionelle Lösung für die mobile Probennahme von Pulvern und Granulaten. Verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen können problemlos an der robusten Antriebseinheit angeschlossen und ausgetauscht werden.
  • Viele Anwendungen
  • Edelstahl V4A (1.4404)
  • Inklusive 12 V-Motor, zwei wiederaufladbare Batterien mit Schnelladegerät, Beutelhalteclip und Reinigungsbürste
  • Zusätzliche Schnecken als Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp PowderProof Probenehmer
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält 12 V-Motor, zwei Akkus, Schnelladegerät, Beutelhalteklemme und Reinigungsbürste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 90 cm