Learn More
Buerkle™ PowderDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15531741 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
100 mL
Länge (metrisch):
300 mm
500 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
15531741 60 mL 300 mm Unsteril 20 Stück
15541741 60 mL 300 mm Steril 20 Stück
10517045 100 mL 500 mm Unsteril 20 Stück
10035524 100 mL 500 mm Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15531741 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53935510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 CHF
    119.21 CHF / 20 Stück
    Sparen 1.79 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die Probenahme von Querschnitten pulveriger bis leicht kohäsiver Substanzen. Der Buerkle™ PowderDispo Einweg-Probenehmer ermöglicht durch seine Lanze die Probenahme aus Beuteln oder ähnlichen Behältern. Lieferbar in sterilen und unste
  • Idealer Einweg-Probenehmer für Querschnittproben von pulverigen oder leicht kohäsiven Substanzen
  • Komplette Ganzschichtproben können mit der Lanze aus Beuteln oder kleineren Behältern entnommen werden
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,03 oz.
Kapazität (metrisch) 60 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 300 mm