Learn More
Mutexil™ Powder-Free Natural Vinyl Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
Beschreibung
- Powder-free
- Natural vinyl
- Supplied in convenient dispenser boxes
- Non-sterile
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AQL 1.5, EN 455-1-2&3, EN420, CE |
Farbe | Natural |
Einwegprodukt | Single-use |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | Vinyl |
Gepudert | Powder Free |
Größe | X-Large |
Sterilität | Non-sterile |
Art der Handschuhstulpe | Beaded |