Learn More
Heidolph™ Pulverflasche
Artikelnummer. 10249701 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10249701 500 mL 1 Stück
10035971 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249701 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5147320000
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
Pulverkolben sind mit Normverbinder NS 29/32 ausgestattet, aber auch mit Schliffverbindungen NS 24/29 erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferkolben
Volumen (metrisch) 500 mL
Spannung 115/230 V AC