Learn More
POU2AF1 Mouse anti-Human, Clone: 3C5A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen POU2AF1
Klon 3C5A7
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848745
Unterlagen ansehen
Proteintech
66659-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16838745
Unterlagen ansehen
Proteintech
66659-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Transcriptional coactivator that specifically associates with either OCT1 or OCT2. It boosts the OCT1 mediated promoter activity and to a lesser extent, that of OCT2. It has no intrinsic DNA-binding activity. It recognizes the POU domains of OCT1 and OCT2. It is essential for the response of B-cells to antigens and required for the formation of germinal centers.
Spezifikation
Spezifikation
POU2AF1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BOB 1, BOB1, OBF 1, OBF1, OCA B, OCAB, OCT binding factor 1, POU2AF1
POU2AF1
IgG1
Protein G
Antibody
3C5A7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q16633
5450
POU2AF1 Fusion Protein Ag23613
Primary
-20°C
POU2AF1