Learn More
KARTELL Potter Mörser
Artikelnummer. 10238000
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10238000 30 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10238000 Lieferant KARTELL Lieferanten-Nr. 0613000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00 CHF
    66.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.71 CHF
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Potter-Mörser besteht aus Borosilikatglas und ist mit dem PTFE-Stößel kompatibel.
  • Der Gewebezerkleinerer besteht aus zwei Komponenten, die separat bestellt werden müssen: Mörser aus Borosilikatglas (Artikel 6102 bis 6150) und Stößel aus PTFE (Artikel 6302 bis 6350).
  • Ideal für kleine Mengen an Gewebe.
  • Die angegebenen Mengen sind Arbeitsmengen.
  • Vermeiden Sie übermäßige Hitzeentwicklung, da diese zu Verklebungen führen kann.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Kapazität (metrisch) 30 ml
Material Borosilikatglas
Produkttyp Potter Mörser