Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu Namur Ne 28 für kombinierte Fehlermeldung, für Ich260
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Modelle VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Buchse 3-polig
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108 |
| Typ | Potentialfreier Kontakt |
| Spannung | 24 V |
| Stromstärke | 2 A |