Learn More
Kaliumvinyltrifluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30412020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412020 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69870025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Vinyltrifluoroborate
CAS 13682-77-4
Summenformel C2H3BF3K
Menge 25 g
Synonym Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate
InChI-Formel InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C=C
IUPAC-Name Kalium;Ethenyl(trifluoro)boranuid
Molekulargewicht (g/mol) 133.95
Formelmasse 133.9917